Documentos Principais
W396321
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trimethylphenol
≥98%, FG
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3C6H2OH
Número CAS:
Peso molecular:
136.19
Número FEMA:
3963
Beilstein:
2042207
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Número de Flavis:
04.085
NACRES:
NA.05
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
FG
Nível de qualidade
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥98%
pf
59-62 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
coffee; nutty; phenolic
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(C)c(O)c1C
InChI
1S/C9H12O/c1-6-4-5-7(2)9(10)8(6)3/h4-5,10H,1-3H3
chave InChI
QQOMQLYQAXGHSU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)