pressão de vapor
<0.05 mmHg ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.526 (lit.)
p.e.
212-213 °C (lit.)
pf
12-16 °C (lit.)
densidade
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1ccccc1O
InChI
1S/C9H12O/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-7,10H,1-2H3
chave InChI
CRBJBYGJVIBWIY-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... GABRA1(2554)
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
224.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
107 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)