PHR9185
4-Isopropylphenol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
4-(1-Methylethyl)phenol, Propofol impurity H (PhEur), p-Cumenol
Selecione um tamanho
R$ 2.701,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.701,00
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
densidade de vapor
>1 (vs air)
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
p.e.
212-213 °C (lit.)
pf
59-61 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H12O/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-7,10H,1-2H3
chave InChI
YQUQWHNMBPIWGK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - Pensky-Martens closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)