Documentos
8.40157
Sigma-Aldrich
Dicyclopropylketone
for synthesis
Sinônimo(s):
Dicyclopropylketone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H10O
Número CAS:
Peso molecular:
110.15
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
214-331-5
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
forma
liquid
pb
160-162 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 39 °C
densidade
0.968 g/cm3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H10O/c8-7(5-1-2-5)6-3-4-6/h5-6H,1-4H2
chave InChI
BIPUHAHGLJKIPK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.965 - 0.970
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
102.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
39 °C - closed cup