Documentos
8.22293
Sigma-Aldrich
2-Nitrobenzaldehyde
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Nitrobenzaldehyde
About This Item
Fórmula linear:
2-(NO2)C6H4CHO
Número CAS:
Peso molecular:
151.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
Número do índice EC:
209-025-3
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
temperatura de autoignição
200 °C (Lit.)
pb
156 °C/20 hPa
pf
43.5 °C
densidade volumétrica
350 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H5NO3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5H
chave InChI
CMWKITSNTDAEDT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
2-Nitrobenzaldehyde for synthesis. CAS No. 552-89-6, EC Number 209-025-3.
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 41 °C
Melting range (upper value): ≤ 43 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Acetona HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
650501
Acetona