Documentos
8.06766
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzaldehyde
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Nitrobenzaldehyde
About This Item
Fórmula linear:
4-(NO2)C6H4CHO
Número CAS:
Peso molecular:
151.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
Número do índice EC:
209-084-5
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
solid
potência
4700 mg/kg LD50, oral (Rat)
16000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pf
101-104 °C
densidade volumétrica
400 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H5NO3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-5H
chave InChI
BXRFQSNOROATLV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 103 °C
Melting range (upper value): ≤ 108 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2