8.21180
Trimethyl borate
for synthesis
Sinônimo(s):
Trimethyl borate
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
147.9-148 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (acidimetric)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
305 °C
potência
6140 mg/kg LD50, oral (Rat)
1845 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
adequação da reação
reagent type: reductant
índice de refração
n20/D 1.3568
p.e.
67-69 °C/1013 hPa
pf
-31 °C
temperatura de transição
flash point -11 °C
densidade
0.932 g/cm3 at 20 °C
cadeia de caracteres SMILES
B(OC)(OC)OC
InChI
1S/C3H9BO3/c1-5-4(6-2)7-3/h1-3H3
chave InChI
WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.931 - 0.933
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
12.2 °F - (own results)
Ponto de fulgor (°C)
-11 °C - (own results)