90795
Tributyl borate
≥99.0% (T)
Sinônimo(s):
Boric acid tributylester, Tributoxyborane
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
7.95 (vs air)
Ensaio
≥99.0% (T)
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.409 (lit.)
n20/D 1.409
pb
114-115 °C/12 mmHg (lit.)
230-235 °C (lit.)
pf
−70 °C (lit.)
densidade
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOB(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27BO3/c1-4-7-10-14-13(15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
chave InChI
LGQXXHMEBUOXRP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- A catalyst in the synthesis of dihydropyrimidinone derivatives via the Biginelli reaction.
- A boron oxide source to prepare carbon nanotube-B2O3 nanocomposite by solvothermal method.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70 °C - closed cup