92330
Trimethyl borate
purum, ≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
Boric acid trimethyl ester, Methyl borate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.59 (vs air)
Nível de qualidade
grau
purum
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.346 (lit.)
n20/D 1.358
p.e.
68-69 °C (lit.)
pf
−34 °C (lit.)
densidade
0.932 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COB(OC)OC
InChI
1S/C3H9BO3/c1-5-4(6-2)7-3/h1-3H3
chave InChI
WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- For the synthesis of luminogens having triphenylamine core and tetraphenylethene peripheral moieties.[1]
- For the synthesis of ammonia borane and trialkylamine boranes.[2]
- In the reduction of carboxylic acids in the presence of borane-methyl sulfide.[3]
- As a reagent to crosslink phopshate complexes.[4]
- As a source of boron to synthesize boron nitride nanotubes by chemical vapor deposition (CVD) method. [5]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
12.2 °F - (own results)
Ponto de fulgor (°C)
-11 °C - (own results)
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?