Documentos Principais
8.21178
Sigma-Aldrich
Trimethylammonium chloride
for synthesis
Sinônimo(s):
Trimethylammonium chloride, Trimethylamine hydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3N · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
95.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
209-810-0
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
crystals
potência
3090 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
273-278 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[N+H](C)(C)C
InChI
1S/C3H9N.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H
chave InChI
SZYJELPVAFJOGJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 273 °C
Melting range (upper value): ≤ 278 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1