T72761
Trimethylamine hydrochloride
98%
Sinônimo(s):
Trimethylammonium chloride
Ensaio
98%
pf
283-284 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CN(C)C
InChI
1S/C3H9N.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H
chave InChI
SZYJELPVAFJOGJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)