Documentos
8.20905
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid, 5-Nitrosalicylic acid, 5-Nitro-2-hydroxybenzoic acid
About This Item
Fórmula linear:
2-(OH)-5-(NO2)C6H3COOH
Número CAS:
Peso molecular:
183.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
202-548-8
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
powder
pf
229-234 °C
solubilidade
1.76 g/L
densidade
1.65 g/cm3 at 25 °C
temperatura de armazenamento
no temp limit
InChI
1S/C7H5NO5/c9-6-2-1-4(8(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)
chave InChI
PPDRLQLKHRZIJC-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 229 °C
Melting range (upper value): ≤ 234 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
249.8 °F - open cup
Ponto de fulgor (°C)
121 °C - open cup