Documentos Principais
117188
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
97%
Selecione um tamanho
25 G
R$ 1.754,00
R$ 1.754,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 1.754,00
About This Item
Fórmula linear:
HOC6H3(NO2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
183.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.754,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
235-239 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
nitro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO5/c9-6-3-4(8(12)13)1-2-5(6)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)
chave InChI
UKWUOTZGXIZAJC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid is metabolized to 2,4-dihydroxybenzoic acid (2,4-DHBA) by a mono-oxygenase with the concomitant release of chloride and nitrite ions[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Dhan Prakash et al.
Applied and environmental microbiology, 77(18), 6606-6613 (2011-08-02)
The organism Acinetobacter sp. RKJ12 is capable of utilizing 2-chloro-4-nitrobenzoic acid (2C4NBA) as a sole source of carbon, nitrogen, and energy. In the degradation of 2C4NBA by strain RKJ12, various metabolites were isolated and identified by a combination of chromatographic
Behnoush Hajian et al.
Cell chemical biology, 26(6), 781-791 (2019-04-02)
The folate biosynthetic pathway offers many druggable targets that have yet to be exploited in tuberculosis therapy. Herein, we have identified a series of small molecules that interrupt Mycobacterium tuberculosis (Mtb) folate metabolism by dual targeting of dihydrofolate reductase (DHFR), a