73815
3-Nitrosalicylic acid
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
crystals
pf
142-147 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cccc(c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO5/c9-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)
chave InChI
WWWFHFGUOIQNJC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3