Documentos
8.20871
Sigma-Aldrich
Sodium ethoxide
for synthesis
Sinônimo(s):
Sodium ethoxide, Sodium ethylate, Sodium ethanolate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
68.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
205-487-5
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
powder
temperatura de autoignição
30-50 °C
potência
598 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
13 (20 °C, 5 g/L in H2O)
densidade
0.87 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
300 kg/m3
InChI
1S/C2H5O.Na/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
chave InChI
QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
for synthesis
Aplicação
Sodium ethoxide for synthesis. CAS No. 141-52-6, EC Number 205-487-5.
Nota de análise
Assay (acidimetric)≥ 95.0 %Free NaOH≤ 2.0 %
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
86.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
30 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6