Documentos Principais
1.04167
Millipore
Guanidinium thiocyanate
for biochemistry
Sinônimo(s):
Guanidinium thiocyanate
About This Item
Fórmula linear:
H2NC(NH)NH2 · HSCN
Número CAS:
Peso molecular:
118.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
209-812-1
NACRES:
NB.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
solid
pH
4.8-6.0 (20 °C, 1420 g/L in H2O, saturated solution)
pf
118 °C
solubilidade
1420 g/L
densidade
1.29 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
630 kg/m3
atividade externa
RNAse, none detected
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[S-]C#N.[N+H3]\C(=N\[H])\N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
chave InChI
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Appearance (colour): white
Appearance (description): coarse-crystalline powder
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range: 117 - 120 °C
Cu (Copper): ≤ 0.00005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Pb (Lead): ≤ 0.00005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0002 %
Sulfated ash: ≤ 0.05 %
RNases: not detectable
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Guanidina for molecular biology, ≥99%
Sigma-Aldrich
G3272
Guanidina