Documentos Principais
8.20109
Sigma-Aldrich
Anthracene
for synthesis
Sinônimo(s):
Anthracene, Paranaphthalene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H10
Número CAS:
Peso molecular:
178.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
204-371-1
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
0.000008 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% (GC)
Formulário
solid
temperatura de autoignição
540 °C
potência
>16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
0.6 % (v/v)
p.e.
340 °C/1013 hPa
pf
213-217 °C
temperatura de transição
flash point 121 °C
solubilidade
<0.0001 g/L
densidade
1.13 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
330 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
c21c(cc3c(c2)cccc3)cccc1
InChI
1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H
chave InChI
MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 213 °C
Melting range (upper value): ≤ 217 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
249.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
121 °C - Pensky-Martens closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5