Documentos Principais
8.20016
Sigma-Aldrich
Ethanesulfonic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
Ethanesulfonic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H6O3S
Número CAS:
Peso molecular:
110.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
209-843-0
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (acidimetric)
Formulário
liquid
p.e.
136-140 °C/3 hPa
pf
-17 °C
densidade
1.34 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)([O-])CC
InChI
1S/C2H6O3S/c1-2-6(3,4)5/h2H2,1H3,(H,3,4,5)/p-1
chave InChI
CCIVGXIOQKPBKL-UHFFFAOYSA-M
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.340 - 1.345
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup