Documentos Principais
8.18727
Sigma-Aldrich
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide
for synthesis
Sinônimo(s):
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide, BSA
About This Item
Fórmula linear:
CH3C[NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
203.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
233-892-7
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
10 hPa ( 50 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
Formulário
liquid
potência
1580 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
43 °C/11 hPa
temperatura de transição
flash point 40 °C
densidade
0.83 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H21NOSi2/c1-8(9-11(2,3)4)10-12(5,6)7/h1-7H3
chave InChI
SIOVKLKJSOKLIF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.830 - 0.835
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
111.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
44 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3