Key Documents
8.18563
Sigma-Aldrich
4′-Nitrocinnamic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
4′-Nitrocinnamic acid, trans-3-(4-Nitrophenyl)propenoic acid
About This Item
Fórmula linear:
4-(NO2)C6H4CH=CHCOOH
Número CAS:
Peso molecular:
193.16
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
212-924-3
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (acidimetric)
forma
powder
pf
288-291 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C9H7NO4/c11-9(12)6-3-7-1-4-8(5-2-7)10(13)14/h1-6H,(H,11,12)/b6-3+
chave InChI
XMMRNCHTDONGRJ-ZZXKWVIFSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Melting range (lower value): ≥ 288 °C
Melting range (upper value): ≤ 291 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3