Documentos
8.18537
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzaldehyde
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Fluorobenzaldehyde
About This Item
Fórmula linear:
4-(F)C6H4CHO
Número CAS:
Peso molecular:
124.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
Número do índice EC:
207-293-6
pressão de vapor
19 hPa ( 70 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
pb
70-72 °C/19 hPa
pf
-10 °C
temperatura de transição
flash point 62 °C
densidade
1.15 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H5FO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
chave InChI
UOQXIWFBQSVDPP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.176 - 1.180
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
132.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
56 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Min Zhao et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 68(1), 185-192 (2019-12-10)
Phytopathogenic fungi have been considered as being an enormous threat in the agricultural system. In our search of new antifungal natural products, nine new halogenated cyclopentenones, bicolorins A-I (1-3, and 5-10), along with three known cyclopentenones (4, 11, and 12)