Y0001064
Benzaldehyde
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Bitter almond
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
3.7 (vs air)
pressão de vapor
4 mmHg ( 45 °C)
família API
benzaldehyde
temperatura de autoignição
374 °F
Lim. expl.
1.4 %, 20 °F
fabricante/nome comercial
EDQM
índice de refração
n20/D 1.545 (lit.)
p.e.
178-179 °C (lit.)
pf
−26 °C (lit.)
densidade
1.044 g/cm3 at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
chave InChI
HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
145.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
63 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde