Merck
8.17059
SAFC
Citrato de trietila
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, JPE, NF
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Citrato de trietila, Éster trietil de ácido cítrico
About This Item
Fórmula linear:
HOC(COOC2H5)(CH2COOC2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
276.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
201-070-7
Agency
ChP
JPE
NF
Ph. Eur.
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.0025 hPa ( 25 °C)
descrição
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,JPE,NF
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
forma
viscous liquid
potência
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pb
294 °C/1013 hPa
pf
-55 °C
temperatura de transição
flash point 150 °C
densidade
1.135 g/cm3 at 25 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C12H20O7/c1-4-17-9(13)7-12(16,11(15)19-6-3)8-10(14)18-5-2/h16H,4-8H2,1-3H3
chave InChI
DOOTYTYQINUNNV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O trietilcitrato é tipicamente usado como regulador de pH, antioxidante, agente tamponante ou plastificante em revestimentos farmacêuticos.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
311.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
155 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Etanol absolute, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.00986
Etanol
Oleic acid ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
O1008
Oleic acid