27502
Trimethyl citrate
≥98.0%
Sinônimo(s):
1,2,3-Trimethyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, 3-Hydroxy-3-methoxycarbonylpentanedioic acid dimethyl ester
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥98.0%
Formulário
crystals
pf
75-78 °C
grupo funcional
ester
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CC(O)(CC(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C9H14O7/c1-14-6(10)4-9(13,8(12)16-3)5-7(11)15-2/h13H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
HDDLVZWGOPWKFW-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?