Documentos Principais
8.03462
Sigma-Aldrich
1-Dodecanol
for synthesis
Sinônimo(s):
1-Dodecanol, Dodecyl alcohol, Lauryl alcohol
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)11OH
Número CAS:
Peso molecular:
186.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
203-982-0
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
for synthesis
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.08 mbar ( 38 °C)
Ensaio
≥98% (GC)
Formulário
paste
temperatura de autoignição
255 °C
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for synthesis)
p.e.
229 °C
pf
24 °C
temperatura de transição
flash point 134.8 °C
solubilidade
0.004 g/L
densidade
0.9 g/cm3 at 16 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
chave InChI
LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Facile synthesis of microencapsulated 1-dodecanol/melamine-formaldehyde: This study discusses the development of phase change material for thermal energy storage, using 1-dodecanol encapsulated in melamine-formaldehyde. (Kumar et al., 2021).
  • PDMS modified membranes by 1-dodecanol: This research examines the effect of 1-dodecanol on ethanol removal via pervaporation, highlighting improvements in separation processes. (León and Fontalvo, 2019).
  • Liquid–liquid equilibria for 1-dodecanol system: The study presents experimental data and predictions on the liquid–liquid equilibria involving 1-dodecanol, valuable for chemical engineering applications. (Pérez et al., 2016).
  • Nanometer confinement induces nematic order in 1-Dodecanol: Investigating the phase behavior of 1-dodecanol under nanometer confinement, this research provides insights into material science and nanotechnology. (Yamaguchi et al., 2018).
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 22 °C
Melting range (upper value): ≤ 26 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
249.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
121 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
1-Undecanol 97%
Sigma-Aldrich
U1001
1-Undecanol
1-Nonanol for synthesis
Sigma-Aldrich
8.06866
1-Nonanol
1-Decanol ≥98%
Sigma-Aldrich
239763
1-Decanol
1-Decanol ≥98%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W236500
1-Decanol
Erucic acid technical, ~90% (GC)
Sigma-Aldrich
45630
Erucic acid