Key Documents
8.14763
Sigma-Aldrich
Lithium aluminium hydride
(powder) for synthesis
Sinônimo(s):
Lithium aluminium hydride, LAH, Lithium alanate, Aluminium lithium hydride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
H4AlLi
Número CAS:
Peso molecular:
37.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352306
Número do índice EC:
240-877-9
Nível de qualidade
forma
powder
adequação da reação
reagent type: reductant
pf
125 °C (decomposition)
densidade
0.917 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
400 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
chave InChI
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (by gasvolumetry): ≥ 97.0 %
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1