Documentos Principais
8.14759
Sigma-Aldrich
Terpineol
(mixture of isomers) for synthesis
Sinônimo(s):
Terpineol isomer mixture
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18O
Número CAS:
Peso molecular:
154.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
232-268-1
NACRES:
NA.22
Ensaio:
≥80% (GC)
p.e.:
213-218 °C (lit.)
pressão de vapor:
3 hPa ( 20 °C)
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
3 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥80% (GC)
Formulário
solid or liquid
potência
4300 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
213-218 °C (lit.)
pf
15-35 °C
temperatura de transição
flash point 88 °C
densidade
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C1CCC(C)(O)CC1.CC2=CCC(CC2)C(C)(C)O
InChI
1S/2C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11;1-8(2)9-4-6-10(3,11)7-5-9/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3;9,11H,1,4-7H2,2-3H3
chave InChI
MGABGZGUMNDCSN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Encapsulation and release of 4-terpineol: A study described the encapsulation of 4-terpineol with β-cyclodextrin, detailing the inclusion mechanism and characterization, along with a humidity-triggered release system. This highlights its potential in controlled delivery applications (Cheng et al., 2024).
Nota de análise
Assay isomers (GC, area%): ≥ 80.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.932 - 0.936
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available