Documentos Principais
W304522
Sigma-Aldrich
(−)−α-Terpineol
greener alternative
natural, ≥96%, FCC, FG
Sinônimo(s):
(S)-2-(4-Methyl-3-cyclohexenyl)-2-propanol, (S)-p-Menth-1-en-8-ol
Selecione um tamanho
W304522-SAMPLE-K
R$ 387,00
1 KG
R$ 980,00
5 KG
R$ 2.910,00
10 KG
R$ 4.779,00
R$ 387,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W304522-SAMPLE-K
R$ 387,00
1 KG
R$ 980,00
5 KG
R$ 2.910,00
10 KG
R$ 4.779,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18O
Número CAS:
Peso molecular:
154.25
Número FEMA:
3045
Beilstein:
2325137
Número CE:
Conselho da Europa nº:
62c
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
2.014
NACRES:
NA.21
R$ 387,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nível de qualidade
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 178.1010
Ensaio
≥96%
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refração
n20/D 1482 (lit.)
p.e.
217-218 °C (lit.)
pf
31-35 °C (lit.)
densidade
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
α-terpineol
categoria alternativa mais ecológica
Organoléptico
lilac; citrus; woody; floral; pine
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC[C@@H](C(O)(C)C)CC1
InChI
1S/C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3/t9-/m1/s1
chave InChI
WUOACPNHFRMFPN-SECBINFHSA-N
Descrição geral
α-Terpineol is a monoterpene alcohol. It is one of the components responsible for the antifungal activity of Melaleuca alternifolia (tea tree) essential oil.[1] It is also found in Origanum essential oil[2] and Rosmarinus officinalis essential oil.[3]
α-Terpineol is a monoterpene compound mainly found in the essential oil (EO) of plants such as pine[4], rosemary[5] and tea tree.[6]
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Aplicação
Estersof α-terpineol possess a fruity, characteristic lavender and bergamot-likefragrance and are widely used for their flavor value in bakery, frozen dairy,chewing gum, alcoholic and non-alcoholic beverages, and meat products.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Acute, sublethal, antifeedant, and synergistic effects of monoterpenoid essential oil compounds on the tobacco cutworm, Spodoptera litura (Lep., Noctuidae).
Hummelbrunner LA & Isman MB.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49(2), 715-720 (2001)
Comparative toxicity of Rosmarinus officinalis L. essential oil and blends of its major constituents against Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) on two different host plants.
Miresmailli S, et al.
Pest Management Science, 62(4), 366-371 (2006)
Antimicrobial and cytotoxic activities of Origanum essential oils.
Sivropoulou A, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 44(5), 1202-1205 (1996)
Antimicrobial testings and gas chromatographic analysis of pure oxygenated monoterpenes 1, 8-cineole, ?-terpineol, terpinen-4-ol and camphor as well as target compounds in essential oils of pine (Pinus pinaster), rosemary (Rosmarinus officinalis), tea tree (Melaleuca alternifolia).
Jirovetz L, et al.
Scientia Pharmaceutica, 73(1), 27-38 (2005)
Antimicrobial agents from plants: antibacterial activity of plant volatile oils.
Dorman HJD & Deans SG
Journal of Applied Microbiology, 88(2), 308-316 (2000)
Artigos
Recent regulatory changes in the US and EU have put the focus on fragrance safety and ingredient transparency, including the MoCRA, to be implemented within the next two years. Manufacturers and suppliers must comply with these changes to ensure they are meeting consumer demand and industry expectations for safety.
Protocolos
Fast GC analysis of sweet orange essential oil in hexane. Key components identified includes: β-Farnesene; α-Huµlene; Germacrene D; (+)-Valencene; Bicyclogermacrene; (+)-δ-Cadinene