8.14464
Ácido giberélico
for synthesis
Sinônimo(s):
Ácido giberélico
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
solid
potência
6300 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pf
233-235 °C
solubilidade
5 g/L
densidade
1.34 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@]32[C@H]4[C@@]5([C@H]([C@@H]3C([C@H](C=C2)O)(C1=O)C)C(=O)O)C[C@@](CC4)(C(=C)C5)O
InChI
1S/C19H22O6/c1-9-7-17-8-18(9,24)5-3-10(17)19-6-4-11(20)16(2,15(23)25-19)13(19)12(17)14(21)22/h4,6,10-13,20,24H,1,3,5,7-8H2,2H3,(H,21,22)/t10-,11+,12-,13-,16?,17+,18+,19-/m1/s1
chave InChI
IXORZMNAPKEEDV-QTWFBFKQSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Ácido giberélico pode melhorar a germinação de sementes e a qualidade ornamental de espécies selecionadas de Cyclamen cultivadas sob dias curtos e longos: Esta pesquisa mostra que o ácido giberélico melhora consideravelmente a germinação de sementes e as qualidades ornamentais dos ciclames, sugerindo aplicações na floricultura comercial para aprimorar a estética e a viabilidade das plantas (Cornea-Cipcigan et al., 2020).
- Síntese de derivados do ácido giberélico e seus efeitos no crescimento das plantas: Este estudo explora a síntese de novos derivados do ácido giberélico e testa sua atividade biológica, fornecendo uma base para o desenvolvimento de novos produtos químicos agrícolas destinados a melhorar o rendimento e a saúde das culturas (Tian et al., 2017).
- Nanopartículas poliméricas como alternativa para a aplicação de ácido giberélico na agricultura sustentável: O artigo investiga o uso de nanopartículas poliméricas para o fornecimento de ácido giberélico às plantas, visando aumentar sua eficiência e reduzir o impacto ambiental, o que pode revolucionar as práticas na agricultura sustentável (Pereira et al., 2019).
Nota de análise
Rotação espec. [α²0/D (c=2 em metanol): +77,0 - +82,0 °
Identidade (IV): passa no teste
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3