Documentos Principais
36575
Supelco
Ácido giberélico
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
GA3, Giberelina A3
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H22O6
Número CAS:
Peso molecular:
346.37
Beilstein:
54346
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
Ensaio
90-100% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]12[C@@H](O)C=C[C@@]3(OC1=O)[C@@H]4CC[C@]5(O)C[C@]4(CC5=C)[C@H]([C@H]23)C(O)=O
InChI
1S/C19H22O6/c1-9-7-17-8-18(9,24)5-3-10(17)19-6-4-11(20)16(2,15(23)25-19)13(19)12(17)14(21)22/h4,6,10-13,20,24H,1,3,5,7-8H2,2H3,(H,21,22)/t10-,11+,12-,13-,16-,17+,18+,19-/m1/s1
chave InChI
IXORZMNAPKEEDV-OBDJNFEBSA-N
Descrição geral
O ácido giberélico é um regulador do crescimento vegetal endógeno
Gibberellic acid is a plant growth regulator[1], which can find applications in agriculture, to improve germination, overall development of the plant, increase the productivity and also the quality of food.[2]
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Fitormônio que controla aspectos importantes do crescimento vegetal: germinação, alongamento e floração. Os efeitos são mediados pela indução da degradação da proteína repressora DELLA, e provavelmente outras vias de sinalização secundárias.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
6-Benzilaminopurina PESTANAL®, analytical standard
Supelco
67619
6-Benzilaminopurina
Kinetin ≥99.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
48130
Kinetin
(±)-Jasmonic acid analytical standard
Supelco
14631
(±)-Jasmonic acid
Chitosan nanoparticles as carrier systems for the plant growth hormone gibberellic acid
Pereira S.E.A, et al.
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 150, 141-152 (2017)
?-Polyglutamic acid/chitosan nanoparticles for the plant growth regulator gibberellic acid: Characterization and evaluation of biological activity
Pereira S.E.A, et al.
Carbohydrate Polymers, 157, 1862-1873 (2017)
Shulan Sun et al.
Journal of experimental botany, 64(6), 1637-1647 (2013-02-05)
Gibberellic acid (GA) can regulate many plant developmental processes. GAST1 has been identified as a GA-stimulated transcript, and Arabidopsis GAST-like genes are known to constitute the GASA family. However, the functions of most GASA genes are not clear at present.
Claus Schwechheimer et al.
Current opinion in plant biology, 12(1), 57-62 (2008-10-22)
Gibberellic acid (GA) promotes a range of developmental and growth processes in plants, the most well-known being germination, elongation growth and flowering time. DELLA repressors are the key players of the pathway. Their presence or their GA-dependent turnover via the
Pia Guadalupe Dominguez et al.
Plant physiology, 161(3), 1486-1500 (2013-01-11)
Asr (for ABA, stress, ripening) genes are exclusively found in the genomes of higher plants, and the encoded proteins have been found localized both to the nucleus and cytoplasm. However, before the mechanisms underlying the activity of ASR proteins can