810651
Probumin® Bovine Serum Albumin Microbiological Grade
≥98%, moisture (Karl Fischer), USA origin, 0-5.0%, microbiological culture: suitable
Sinônimo(s):
Albumin, BSA, Bovine Serum, Bovine Serum Albumin, Fraction V
About This Item
Produtos recomendados
product name
Probumin® Bovine Serum Albumin Microbiological Grade, pack of 100 g
fonte biológica
bovine serum
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (purity)
forma
lyophilized powder
prazo de validade
48 mo.
peso molecular
apparent mol wt 66 kDa
purificado por
heat shock fractionation
embalagem
pack of 100 g
fabricante/nome comercial
Probumin®
origem
USA origin
técnica(s)
microbiological culture: suitable
Impurezas
0-5% moisture (Karl Fischer)
perda
≤5%
faixa de pH
6.8-7.2
traços de ânion
chloride (Cl-): 0.0-12.0 mg/g
traços de cátion
Na: 0.0-10.0 mg/g
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
For further manufacturing use only. Not for human or animal consumption.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Probumin® BSA is a commonly used bovine serum albumin for buffers, non-specific blocking, protein stabilization and other diagnostic applications. Given the diverse uses of BSA, here are some frequently asked questions and answers about the molecule, formats, methods, and applications.