Key Documents
8.10261
Sigma-Aldrich
Diisoamyl ether
(stabilized) for synthesis
Sinônimo(s):
Diisoamyl ether, Diisopentyl ether, Isoamyl ether
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H22O
Número CAS:
Peso molecular:
158.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número do índice EC:
208-857-4
pressão de vapor
2.5 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
pb
172-173 °C/1013 hPa
pf
<-75 °C
temperatura de transição
flash point 46 °C
densidade
0.78 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C10H22O/c1-9(2)5-7-11-8-6-10(3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3
chave InChI
AQZGPSLYZOOYQP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.775 - 0.777
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.02 %
Identity (IR): passes test