Documentos
693510
Sigma-Aldrich
Gadolinium-silicon-germanium alloy
Gd5Si2Ge2, ≥99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Gadolinium germanium silicide
About This Item
Fórmula linear:
Gd5Ge2Si2
Número CAS:
Peso molecular:
987.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
11101711
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥99% trace metals basis
forma
powder and chunks
composição
Gadolinium, 79.5 wt. %
Germanium, 14.8 wt. %
Silicon, 5.7 wt. %
pf
1675 °C
densidade
5.7 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Si].[Ge].[Gd]
InChI
1S/Gd.Ge.Si
chave InChI
LVKVKSQVTJLPDE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
This material is used for research in the area of magnetic refrigeration. Alloy with a giant magnetocaloric effect.
propriedades físicas
Curie Temperature: ~270 K
Informações legais
Sold under license to US Patents 5,887,449 and 5,743,095 for use in magnetic refrigeration.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Water-react 3
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Today, near-room-temperature refrigeration is almost entirely based on a vapor-compression refrigeration cycle.
Solid state and materials chemistry have made a tremendous impact and have experienced growth in recent years, particularly for rare earthcontaining materials.