Documentos Principais
257923
Sigma-Aldrich
Perfluorobutyryl chloride
98%
Sinônimo(s):
Heptafluorobutyryl chloride
Selecione um tamanho
5 G
R$ 407,00
25 G
R$ 986,00
R$ 407,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 407,00
25 G
R$ 986,00
About This Item
Fórmula linear:
CF3CF2CF2COCl
Número CAS:
Peso molecular:
232.48
Beilstein:
1790269
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 407,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
pressão de vapor
7.22 psi ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.3 (lit.)
p.e.
39 °C (lit.)
densidade
1.556 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
fluoro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(Cl)=O
InChI
1S/C4ClF7O/c5-1(13)2(6,7)3(8,9)4(10,11)12
chave InChI
WFELVFKXQJYPSL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Perfluorobutyryl chloride has been used in the preparation of:
  • ethylcellulose perfluorobutyrate, non-thrombogenic novel fluoropolymer for gas-exchange membranes[1]
  • 2-perfluoroalkylbenzothiazole[2]
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
R J Petersen et al.
Transactions - American Society for Artificial Internal Organs, 21, 242-248 (1975-01-01)
A novel fluoropolymer prepared from ethylcellulose by acylation with perfluorobutyryl chloride has been shown to be remarkably non-thrombogenic in vena cava and renal embolus ring implant tests. Gas permeabilities of this fluoropolymer are dufficient to make it highly attractive for
Synthesis of 2-and 2, 5-substituted benzoxazoles and benzothiazoles.
Soloski EJ, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 8(4), 295-304 (1976)