Documentos
8.08384
Sigma-Aldrich
DL-Tropic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
DL-Tropic acid, 3-Hydroxy-2-phenylpropionic acid, α-Phenylhydracrylic acid
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2CH(C6H5)COOH
Número CAS:
Peso molecular:
166.17
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
208-465-3
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (acidimetric)
forma
powder
pf
115-118 °C
solubilidade
20 g/L
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C9H10O3/c10-6-8(9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)
chave InChI
JACRWUWPXAESPB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 115 °C
Melting range (upper value): ≤ 118 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2