T89206
Tropic acid
98%
Sinônimo(s):
2-Phenylhydracrylic acid, 3-Hydroxy-2-phenylpropionic acid
Selecione um tamanho
Ensaio
98%
pf
116-118 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCC(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O3/c10-6-8(9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)
chave InChI
JACRWUWPXAESPB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Esterification of carboxylic acids and alcohols in the presence of dried Dowex H+/NaI catalyst system.[1]
- Multistep synthesis of cyclic pentadepsipeptides.[2]
- Synthesis of an isocoumarin derivative by reacting with tetracyanobenzene (TCNB) via multicomponent photo reaction.[3]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?