Documentos Principais
8.06617
Sigma-Aldrich
Ethyl pyruvate
for synthesis
Sinônimo(s):
Ethyl pyruvate, Pyruvic acid ethyl ester, Ethyl 2-oxopropanoate, Ethyl 2-oxopropionate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H8O3
Número CAS:
Peso molecular:
116.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
210-511-2
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
p.e.
144-146 °C/1013 hPa
pf
-58 °C
temperatura de transição
flash point 52 °C
densidade
1.05 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CC)C(=O)C(=O)C
InChI
1S/C5H8O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3
chave InChI
XXRCUYVCPSWGCC-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.044 - 1.049
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
114.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
46 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4