Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
123-126 °C (lit.)
solubilidade
95% ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, light yellow
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
nitro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(F)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4FNO4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)
chave InChI
BOJWTAQWPVBIPG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- as starting reagent in the preparation of novel benzimidazoles having antimycobacterial activity[1]
- in preparation of series of novel acetylcholinesterase (AChE) and butyrylcholinesterase (BChE) inhibitors containing benzimidazole core structure[2]
- in preparation of bis(heterocyclic) skeletal precursors for the Pictet-Spengler reaction[3]
- in solid-phase synthesis of trisubstituted [1,3,5]triazino[1,2-a]benzimidazole-2,4(3H,10H)-diones[4]
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?