8.04918
Potassium tert-butylate
for synthesis
Sinônimo(s):
Potassium tert-butylate
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.02 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (acidimetric)
forma
powder
temperatura de autoignição
483 °C
pH
13 (20 °C, 5 g/L in H2O, Hydrolysis)
pf
256-258 °C
densidade
1.19 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
500 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C4H9O.K/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
chave InChI
LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Free KOH: ≤ 1 %(m)
Identity (IR): conforms
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1