Documentos
8.03646
Sigma-Aldrich
Diisopropilamina
for synthesis
Sinônimo(s):
Diisopropilamina, N,N-Di-isopropilamina, Bis(1-metiletil)amina
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHNHCH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
101.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
203-558-5
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
93.33 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
295 °C
potência
420 mg/kg LD50, oral (Rat)
2900 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.1-7.1 % (v/v)
pH
11.8 (20 °C, 6 g/L in H2O)
pb
83-84 °C/1013 hPa
pf
-70 °C
temperatura de transição
flash point -13.45 °C (DIN 51755 Part 1)
densidade
0.72 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3
chave InChI
UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A di-isopropilamina (DIPA) é uma amina alifática secundária, comumente utilizada como uma base orgânica na síntese química.
Aplicação
A di-isopropilamina pode ser utilizada como:
  • Um reagente para a síntese de furano, di-hidrofurano, ou derivados da butanolida através da reação com γ-cetotioésteres.
  • Um catalisador para preparar os aril-dissulfetos via acoplamento oxidativo de aril-tióis na presença de ar como oxidante.
  • Uma base nas reações de acoplamento cruzado, como as reações de Heck e de Sonogashira.
Também pode ser usada como material de partida para o preparo da di-isopropilamida de lítio (LDA), uma base não nucleofílica forte amplamente usada na síntese orgânica para reações de desprotonação.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
7.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-13.45 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Diisopropylamine as a single catalyst in the synthesis of aryl disulfides
Kucinski, K and Hreczycho G
Green Processing and Synthesis, 7(1), 12-15 (2018)
Controlled mono and double Heck reactions in water catalyzed by an oxime-derived palladacycle
Botella Luis and Najera C
Tetrahedron Letters, 45(9), 1833-1836 (2004)
Synthesis of new trifluoromethylated furans, dihydrofurans and butenolides starting from γ-ketothioesters and diisopropylamine
Bouillon J-P, et al.
Synthesis, 2006(06), 1050-1056 (2006)
Design and synthesis of a novel banana-shaped functional molecule via double cross-coupling
Yang Bingchuan, et al.
Molecules (Basel), 24(4), 698-698 (2019)
Alexander C Hoepker et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(18), 7135-7151 (2011-04-20)
Ortholithiation of 1-chloro-3-(trifluoromethyl)benzene with lithium diisopropylamide (LDA) in tetrahydrofuran at -78 °C displays characteristics of reactions in which aggregation events are rate limiting. Metalation with lithium-chloride-free LDA involves a rate-limiting deaggregation via dimer-based transition structures. The post-rate-limiting proton transfers are