Documentos Principais
8.02811
Sigma-Aldrich
N-Chlorosuccinimide
for synthesis
Sinônimo(s):
N-Chlorosuccinimide, NCS, Succinchlorimide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H4ClNO2
Número CAS:
Peso molecular:
133.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
204-878-8
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
forma
powder
potência
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
adequação da reação
reagent type: oxidant
pb
216.5 °C
pf
146-151 °C
temperatura de transição
flash point >110 °C
densidade
1.65 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
600 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C4H4ClNO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
chave InChI
JRNVZBWKYDBUCA-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (iodometric): ≥ 98,0 %(m)
Melting range (lower value): ≥ 146 °C
Melting range (upper value): ≤ 151 °C
Identity (IR): conforms
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2