Documentos Principais
8.01815
Sigma-Aldrich
Benzyl bromide
for synthesis
Sinônimo(s):
Benzyl bromide, α-Bromotoluene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H7Br
Número CAS:
Peso molecular:
171.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
202-847-3
pressão de vapor
0.5 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
p.e.
198 °C/1013 hPa
pf
-4 °C
temperatura de transição
flash point 87 °C
densidade
1.44 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C7H7Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
chave InChI
AGEZXYOZHKGVCM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.437 - 1.440
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.