Documentos
8.20230
Sigma-Aldrich
3-Butyne-2-ol
(55% solution in water) for synthesis
Sinônimo(s):
1-Butyn-3-ol
About This Item
Código UNSPSC:
12352104
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
30 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
temperatura de autoignição
340 °C
potência
57 mg/kg LD50, oral (Rat)
50-200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
5-46 % (v/v)
pH
4-6 ( in H2O, ready-to-use solution)
pb
95-96 °C/1013 hPa
pf
-12 °C
temperatura de transição
flash point 44 °C
densidade
0.95 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (iodometric): 50.0 - 55.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.950 - 0.955
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
111.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
44 °C