Documentos Principais
8.01603
Sigma-Aldrich
1-Bromohexane
for synthesis
Sinônimo(s):
1-Bromohexane, Hexyl bromide
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)5Br
Número CAS:
Peso molecular:
165.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
203-850-2
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
4 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
-85 °C
temperatura de transição
flash point 47 °C
densidade
1.18 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
BrCCCCCC
InChI
1S/C6H13Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3
chave InChI
MNDIARAMWBIKFW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.174 - 1.176
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
134.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6