152951
1-Bromooctane
99%
Sinônimo(s):
Octyl bromide
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
6.7 (vs air)
pressão de vapor
0.34 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.452 (lit.)
pb
201 °C (lit.)
pf
−55 °C
densidade
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCBr
InChI
1S/C8H17Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3
chave InChI
VMKOFRJSULQZRM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
176.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
80 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter