Documentos
8.01079
Sigma-Aldrich
Aluminium triisopropylate
for synthesis
Sinônimo(s):
Aluminium triisopropylate, Aluminium isopropoxide
About This Item
Fórmula linear:
Al[OCH(CH3)2]3
Número CAS:
Peso molecular:
204.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
209-090-8
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.13 hPa ( 21 °C)
Nível de qualidade
forma
powder
potência
11300 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
2 % (v/v)
adequação da reação
reagent type: reductant
pb
135 °C/13 hPa
pf
130-134 °C
temperatura de transição
flash point 16 °C
densidade
1.035 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/3C3H7O.Al/c3*1-3(2)4;/h3*3H,1-2H3;/q3*-1;+3
chave InChI
SMZOGRDCAXLAAR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (complexometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 127 °C
Melting range (upper value): ≤ 135 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1