1.04365
Heptano
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Heptane
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
linha de produto
EMPLURA®
Ensaio
≥99% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
433 °F
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
7 %
características do produto alternativo mais ecológico
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezas
≤0.005% Free acid (as CH3COOH)
resíduo de evaporação
≤0.0050%
índice de refração
n20/D 1.387 (lit.)
pb
98 °C (lit.)
pf
−91 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -4 °C
solubilidade
0.05 g/L
densidade
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
chave InChI
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Identity (IR): conforms
Free acid (as CH₃COOH): ≤ 0.005 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.683 - 0.684
Matter discolored by H₂SO₄: ≤ 10 Hazen
Evaporation residue: ≤ 0.0050 %
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-4 °C - closed cup
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.