Documentos Principais
235849
Sigma-Aldrich
Aluminum tert-butoxide
technical grade
Sinônimo(s):
Aluminum-tri-tert-butoxide
About This Item
Fórmula linear:
Al[OC(CH3)3]3
Número CAS:
Peso molecular:
246.32
Beilstein:
4148229
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
technical grade
Formulário
powder
composição
Al, 10.5-13.0% EDTA titration
adequação da reação
core: aluminum
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)O[Al](OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/3C4H9O.Al/c3*1-4(2,3)5;/h3*1-3H3;/q3*-1;+3
chave InChI
MDDPTCUZZASZIQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Artigos
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.