Documentos Principais
8.00198
Sigma-Aldrich
Hexanoic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
Hexanoic acid, Caproic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12O2
Número CAS:
Peso molecular:
116.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
205-550-7
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
0.3 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
380 °C
potência
1906 mg/kg LD50, oral (Rat)
586 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
4 (20 °C, 1 g/L in H2O)
p.e.
206 °C/1013 hPa
pf
-3 °C
temperatura de transição
flash point 110 °C
densidade
0.93 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCCC
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)
chave InChI
FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.926 - 0.927
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Heptanoic acid ≥99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
75190
Heptanoic acid
Valeric acid ≥99%
Sigma-Aldrich
240370
Valeric acid
Octanoic acid ≥99%
Sigma-Aldrich
C2875
Octanoic acid
Butyric acid ≥99%
Sigma-Aldrich
B103500
Butyric acid