Documentos
8.00145
Sigma-Aldrich
6-Aminohexanoic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
6-Aminohexanoic acid, 6-Aminocaproic acid
About This Item
Fórmula linear:
H2N(CH2)5COOH
Número CAS:
Peso molecular:
131.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
200-469-3
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (HClO4)
forma
crystals
potência
3400 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.27-6.3 (20 °C, 587.55 g/L in H2O)
pf
205 °C
temperatura de transição
flash point 207-209 °C
solubilidade
587.55 g/L
densidade
1.1313 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
chave InChI
SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Computational Insights for Wastewater Treatment: A study provided computational insights into the reactivity of crosslinked polyketones with 6-Aminohexanoic acid modifications, demonstrating potential for enhanced copper ion removal from wastewater, suggesting a valuable application in environmental remediation processes (Ortega et al., 2023).
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
404.6 - 408.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
207 - 209 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Digitonina Used as non-ionic detergent
Sigma-Aldrich
D141
Digitonina